Merck
1.04239
Glutaraldeide
for electron microscopy
Sinonimo/i:
Dialdeide glutarica, Pentano-1,5-diale
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
OHC(CH2)3CHO
Numero CAS:
Peso molecolare:
100.12
NACRES:
NA.21
UNSPSC Code:
12352114
Beilstein/REAXYS Number:
605390
MDL number:
Technique(s):
electron microscopy: suitable
Bp:
100.5 °C/1013 hPa
Vapor pressure:
0.27 hPa ( 20 °C)
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
vapor pressure
0.27 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
form
liquid
concentration
23.5-26.5% (alkalimetric)
technique(s)
electron microscopy: suitable
color
colorless
pH
>3.0 (20 °C in H2O)
bp
100.5 °C/1013 hPa
mp
-6 °C
density
1.06 g/cm3 at 20 °C
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[H]C(CCCC([H])=O)=O
InChI
1S/C5H8O2/c6-4-2-1-3-5-7/h4-5H,1-3H2
InChI key
SXRSQZLOMIGNAQ-UHFFFAOYSA-N
General description
Glutardialdehyde solution 25% - for electron microscopy, is a fixing agent for specimens destined for morphological and enzyme histochemical analysis. The 25% Glutardialdehyde solution is used for the fixation of specimen of human origin for semi-thin cuttings and electron microscopy. It is diluted with phosphate buffer(Potassium dihydrogen phosphate for analysis EMSURE® ISO (Product number 1.04873) or di-Sodium hydrogen phosphate anhydrous for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur (Product number 1.06586)
to achieve the corresponding working concentration. Alternatively, especially sensitive material used for enzyme histochemistry, will be fixed with glutardialdehyde according to P.J. Anderson, purified and filled into ampoules under nitrogen (Product number 1.12179). Sensitive enzymes e.g. endogenous peroxidase can often only be visualized in this way. It is an IVD registered product and CE certified, thus can be used for clinical diagnostic purposes. For more details, please see instructions for use (IFU). The IFU can be downloaded from this webpage.
Analysis Note
Assay (alkalimetric): 23.5 - 26.5 %
pH-value: ≥ 3.0
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.060 - 1.065
Absorbance A (235 nm; 1:200 deluted with water; 1 cm): ≤ 0.3
Legal Information
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Parola di avvertenza
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
supp_hazards
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
111-30-8
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)