Vai a
1.01007
L-Alanine
for biochemistry
Sinonimo/i:
L-Alanine, 2-Aminopropionic acid, Ala
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
25 g
Spedizione prevista il12 giugno 2026daMerck S.p.A
59,30 €
100 g
Spedizione prevista il01 giugno 2026daMerck S.p.A
118,00 €
1 kg
Spedizione prevista il01 giugno 2026daMerck S.p.A
550,00 €
10 kg
Spedizione prevista il01 giugno 2026daMerck S.p.A
3.020,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C3H7NO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
89.09
MDL number:
UNSPSC Code:
12352209
EC Index Number:
200-273-8
NACRES:
NA.21
59,30 €
Spedizione prevista il12 giugno 2026Dettagli
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
form
solid
pH
5.5-6.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
295-297 °C (decomposition)
solubility
166.5 g/L
density
1.40 g/cm3 at 20 °C
bulk density
660 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[N+H3]C(C)C(=O)[O-]
InChI
1S/C3H7NO2/c1-2(4)3(5)6/h2H,4H2,1H3,(H,5,6)
InChI key
QNAYBMKLOCPYGJ-UHFFFAOYSA-N
General description
for biochemistry
Application
L-Alanine for biochemistry. CAS 56-41-7, pH 5.5 - 6.5 (100 g/l, H₂O, 20 °C).
Analysis Note
Assay (perchloric acid titration, calculated on dried substance)99.0 - 101.0 %Identity (IR-spectrum)passes testIdentity (specific rotation)passes testAppearancewhite to almost white crystalline powder or colorless crystalsAppearance of solution (25 g/l, water)clear and not more intense in color than reference solution BY₆Spec. rotation (α 20/D, 100 g/l, hydrochloric acid 250 g/l, calc. on dried substance)+13.5 to +15.5Chloride (Cl)≤ 200 ppmSulfate (SO₄)≤ 100 ppmAs (Arsenic)≤ 5 ppmCa (Calcium)≤ 50 ppmCo (Cobalt)≤ 5 ppmFe (Iron)≤ 5 ppmK (Potassium)≤ 5 ppmMg (Magnesium)≤ 5 ppmNa (Sodium)≤ 50 ppmPb (Lead)≤ 10 ppmZn (Zinc)≤ 5 ppmNinhydrin-positive substances (LC)(any ninhydrin-positive impurity)≤ 0.1 %Ninhydrin-positive substances (LC) (ammonium (570 nm))≤ 0.02 %Ninhydrin-positive substances (LC)(total impurities)≤ 0.5 %Loss on drying (105 °C; 3 h)
≤ 0.2 %≤ 0.2 %
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
12501.01700A0325000
L-Alanine for biochemistry
Millipore
1.01007
L-Alanine
L-Alanine A non-essential amino acid.
Millipore
1250
L-Alanine
L-Alanine EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., ChP, JP, USP
SAFC
1.01700
L-Alanine
Alanine European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
A0325000
Alanine
form
solid
form
solid
form
-
form
-
storage temp.
2-30°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
2-8°C
mp
295-297 °C (decomposition)
mp
-
mp
295-297 °C (decomposition)
mp
-
solubility
166.5 g/L
solubility
water: 5 mg/mL
solubility
166.5 g/L
solubility
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
500
Quality Level
-
pH
5.5-6.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
pH
-
pH
5.5-6.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
pH
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under L-Alanine
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c