Vai a
1.00784
Rectangular cells quartz 10 mm
Spectroquant®
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
2 units
Spedizione prevista il28 maggio 2026daMerck S.p.A
534,00 €
Informazioni su questo articolo
NACRES:
SE.11
UNSPSC Code:
41115311
534,00 €
Spedizione prevista il28 maggio 2026Dettagli
Richiedi un ordine in bloccoRichiedi maggiori informazioni
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
material
quartz vial
product line
Spectroquant®
technique(s)
photometry: suitable
detection method
photometric
storage temp.
2-30°C
General description
Cuvettes made of quartz glas are especially suitable to perform measurements using a wavelength from the UV range. In contrast to other cuvettes, these cells don´t absorb in this range and therefore allow for safe measurement results. Thy can be used in combination with photometes with a cell holder for 10 mm rectangular cells, e.g. the Spectroquant Prove series.
Spectroquant®
Legal Information
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
1.14946Z2766691.14947
material
quartz vial
material
optical glass vial
material
PTFE stopper, quartz
material
optical glass vial
product line
Spectroquant®
product line
-
product line
-
product line
-
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
storage temp.
2-30°C
detection method
photometric
detection method
photometric
detection method
-
detection method
photometric
technique(s)
photometry: suitable
technique(s)
photometry: suitable
technique(s)
-
technique(s)
photometry: suitable
microbialanalysis
microbialanalysis
microbialanalysis
microbialanalysis
-
microbialanalysis
microbialanalysis
Classe di stoccaggio
10-13 - German Storage Class 10 to 13