Documenti fondamentali
1.00553
Millipore
Terreno granulare Linden Grain (base)
Suitable for detection of yeasts, molds, & bacteria; For Media Fill process simulations
About This Item
Codice UNSPSC:
41106200
Livello qualitativo
Stato
medium granules (dehydrated (DCM))
Confezionamento
pkg of 25 kg
pkg of 5 kg
tecniche
microbiological culture: suitable
Intervallo di pH
5.7 - 6.2 (25 °C, not adjusted)
applicazioni
food and beverages
microbiology
Compatibilità
molds
yeasts
Descrizione generale
Il terreno granulare già miscelato Linden Grain è un'alternativa di elevata qualità ai terreni in polvere. Il suo alto valore nutritivo determina condizioni di crescita ottimale per funghi e batteri. Il pH del terreno può essere regolato in base ai requisiti della linea di riempimento (pH che può scendere fino a un valore di 4,1). I funghi e i batteri adattati a crescere in condizioni acide danno segnali di un′evidente crescita nel giro di 7 giorni di incubazione a 28°C e ad un pH pari a 4,3. I batteri, come il Bacillus subtilis, che crescono in maniera ottimale in condizioni leggermente alcaline, nel terreno granulare Linden Grain a pH 4,3 fanno registrare una assenza di crescita, o una crescita molto limitata. Una eventuale proliferazione nel terreno (torbidità, flocculazione o liberazione di gas), sulla sua superficie, sulla parete interna o sul fondo di provette e flaconi indica la presenza di organismi responsabili del deterioramento.
Se occorre, il pH del terreno granulare Linden Grain può essere regolato su altri valori. È un terreno di coltura che può essere utilizzato dopo congelamento e scongelamento, cosa che lo rende idoneo al controllo degli impianti tritaghiaccio.
Applicazioni
Il terreno granulare Linden Grain (base) è adatto al rilevamento di lieviti, muffe e batteri nelle bevande. È progettato per simulazioni "media fill” con impianti per l′imbottigliamento delle bevande o per il controllo dei tritaghiaccio.
Caratteristiche e vantaggi
  • Miscela già pronta e di facile solubilizzazione
  • I granuli riducono significativamente la contaminazione in loco grazie alla minore formazione di polveri
  • Le sue prestazioni soddisfano anche gli standard più severi osservati negli impianti produttivi e nei laboratori di CQ delle principali aziende
  • Disponibile anche con certificazione halal (solo versione in polvere)