Scegli un formato
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
500 g | Spedizione prevista il29 maggio 2026daMerck S.p.A | 232,00 € |
Informazioni su questo articolo
pharmaceutical, microbiology
Quality Segment
agency
ISO 6579-1, USP 31
description
FDA-BAM
form
powder
packaging
pack of 500 g
manufacturer/tradename
NutriSelect® Prime
technique(s)
microbiological culture: suitable
pH
7.7±0.2 (25 °C)
application(s)
food and beverages
pharmaceutical, microbiology
storage temp.
2-8°C
suitability
selective and differential for enterobacteriaceae: Salmonella spp.
General description
Colonies of H2S positive Salmonella exhibit blackening due to the formation of iron sulfide. The media selectivity is enhanced by the presence of brilliant green and bismuth sulfite which inhibit the growth of gram-positive bacteria and coliforms in the sample.
Peptone, meat extract and glucose allow good growth. Disodium phosphate acts as a buffer to maintain pH and agar is the solidifying agent.
Application
Analysis Note
Legal Information
Disclaimer
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
10045-89-3