Scegli un formato
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
100 μg | Disponibile per la spedizione OGGIdaMerck S.p.A | 631,00 € |
Informazioni su questo articolo
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
human, mouse, rat
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... NGFR(4804)
General description
Le neurotrofine comprendono quattro tipi di proteine, tutte in grado di legarsi al LNGFR: fattore di crescita nervoso (NGF), fattore neurotrofico derivato dal cervello (BDNF), Neurotrofina-3 (NT-3) e Neurotrofina-4 (NT-4).
Il fattore di crescita nervoso rappresenta il fattore di crescita prototipico e viene secreto dalla cellula bersaglio del neurone. Svolge un ruolo fondamentale nella sopravvivenza e nel mantenimento dei neuroni simpatici e sensoriali. L'NGF viene rilasciato dalle cellule target, si lega e al suo recettore di alta affinità (TrkA) attivandolo e viene quindi internalizzato dal neurone responsivo. Il complesso NGF/TrkA viene quindi trasportato fino al corpo cellulare. Si pensa che il movimento dell'NGF dal terminale assonale possa avere un ruolo nella segnalazione neuronale a lunga distanza.
Immunogen
Application
Neuroscienze
un laboratorio indipendente ha riportato che questo anticorpo immunoprecipita il recettore della neurotrofina p75.
Immunohistochimica:
un laboratorio indipendente ha riportato che questo anticorpo è in grado di rilevare il recettore per la neurotrofina p75 in sezioni di cervello di ratto. (Roux, P., 1999)
Neurochimica & Neurotrofine
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
Analysis Note
Tessuto cerebrale.
Western Blot:
Concentrazioni pari a 0,1-0,5 µg/ml di questo anticorpo hanno rilevato il recettore per la neurotrofina p75 nei lisati RIPA ottenuti da cellule PC-12.
Other Notes
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated |
| species reactivity human, mouse, rat | species reactivity monkey, human | species reactivity mouse, rat, human | species reactivity human |
| biological source rabbit | biological source mouse | biological source rabbit | biological source mouse |
| clone polyclonal | clone A16/17, monoclonal | clone polyclonal | clone 8211, monoclonal |
| antibody form purified immunoglobulin | antibody form purified immunoglobulin | antibody form serum | antibody form purified antibody |
| technique(s) immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable | technique(s) immunohistochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, neutralization: suitable, western blot: suitable | technique(s) immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry: suitable (paraffin), immunoprecipitation (IP): suitable | technique(s) immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable, western blot: suitable |
Still not finding the right product?
Provate il nostro Motore di ricerca dei prodotti per restringere le opzioni.
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1