06-1130-I
Anti-RNF168 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinonimo/i:
E3 ubiquitin-protein ligase RNF168, hRNF168, RING finger protein 168
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
ambient
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... RNF168(165918)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Immunoprecipitation Analysis: 20 µL from a representative lot immunoprecipitated RNF168 from 500 µg of human B-cell hybridoma SA13 cell lysate.
Qualità
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected RNF168 in 10 µg of human B-cell hybridoma SA13 cell lysate.
Descrizione del bersaglio
Linkage
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1