Vai a
05-690
Anticorpo anti-HP1γ, clone 42s2
clone 42s2, Upstate®, from mouse
Sinonimo/i:
HP1 gamma, HP1 gamma homolog, Heterochromatin protein 1 homolog gamma, Modifier 2 protein, chromobox homolog 3, chromobox homolog 3 (Drosophila HP1 gamma), chromobox homolog 3 (HP1 gamma homolog, Drosophila), heterochromatin protein HP1 gamma, heterochro
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
200 μg
Disponibile per la spedizione OGGIdaMerck S.p.A
634,00 €
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
42s2, monoclonal
Application:
ChIP, IHC, WB
Citations:
65
634,00 €
Disponibile per la spedizione OGGIDettagli
Per il tuo target è disponibile un anticorpo ricombinante privo di conservanti. Prova ZRB2611
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
42s2, monoclonal
species reactivity
human, mouse
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
ChIP: suitable, immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... CBX3(11335)
General description
25 kDa
Il Chromatin assembly factor-1 (CAF-1) è un complesso proteico composto da tre subunità polipeptidiche note come p150, p60 e p48. CAF-1 è un fattore di assemblaggio del nucleosoma che deposita gli istoni H3/H4 neosintetizzati e acetilati nella cromatina nascente durante la replicazione del DNA. La subunità p150 di CAF-1 ha un ruolo nel mantenimento dell'eterocromatina, il che richiede sia la sintesi di nuovi istoni che quella di proteine specifiche dell'eterocromatina e il loro assemblaggio ordinato durante la replicazione del DNA.
L′eterocromatina è costituita da cromatina densamente spiralizzata che di solito viene replicata tardivamente durante la fase S, presenta una bassa densità genica e contiene grandi tratti di DNA ripetitivo relativamente inaccessibile agli agenti che modificano il DNA. Nella tarda fase S, p150 si associa direttamente alle heterochromatin associated proteins 1 (HP1α, HP1β e HP1γ). Mentre la cellula si prepara per la mitosi, la subunità p150 di CAF-1 e alcune HP1 si dissociano progressivamente dall′eterocromatina, in concomitanza con la fosforilazione dell′istone H3. Alla fine della mitosi, man mano che l′istone H3 viene defosforilato, le proteine HP1 si riassociano alla cromatina.
Immunogen
Proteina di fusione con GST, corrispondente ai residui 17-173 della HP1γ umana. Clone 42s2.
Application
Categoria di ricerca
Epigenetica & funzione nucleare
Immunoistochimica:
un laboratorio indipendente ha riportato che questo anticorpo rileva cellule HP1γ positive nel tessuto mammario.
Immunoprecipitazione/Immunoprecipitazione della cromatina:
un laboratorio indipendente ha riportato che questo anticorpo immunoprecipita HP1γ da estratti nucleari e da cromatina a cui le proteine sono state fissate con formalina (cross-linking).
Sottocategoria di ricerca
Biologia della cromatina
Utilizza l'anticorpo anti-HP1γ, clone 42s2 (anticorpo monoclonale di topo) validato in ChIP, IHC e WB per rilevare HP1γ, nota anche come Heterochromatin protein 1 homolog gamma.
Biochem/physiol Actions
La reattività con altre specie non è stata determinata.
Questo anticorpo riconosce la proteina HP1γ, Mr ~25 kDa.
Physical form
Formato: purificato
IgG1 monoclonali di topo purificate, in tampone contenente 0,014 M di tampone fosfato, pH 7,6, 0,175M NaCl, 0,07% di azoturo di sodio, e 30% di glicerolo. Liquido a -20 ºC.
Purificato con proteina G
Preparation Note
Stabile per 1 anno dalla data di ricezione a -20 °C. Per ottimizzare il recupero del prodotto, centrifugare il contenitore originale dopo lo scongelamento e prima di togliere il tappo.
Analysis Note
Controllo
Estratto acido di cellule HeLa, estratto nucleare di cellule HEK 293.
Testato di routine mediante Western blotting su lisati di cellule HeLa estratti con acido (N. Cat. 13- 112).
Western blotting:
Concentrazioni di 0,01 - 0,1 µg/mL di questo lotto hanno rilevato la proteina HP1γ nei lisati di cellule HeLa estratti con acido (N. Cat. 13-112).
Other Notes
A causa delle restrizioni dell'accordo di licenza, questo prodotto non può essere acquistato per la rivendita.
Concentrazione: per la concentrazione specifica del lotto, fare riferimento al Certificato di Analisi.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
05-689MAB3584MAB3446
antibody form
purified antibody
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
ascites fluid
antibody form
ascites fluid
species reactivity
human, mouse
species reactivity
mouse, vertebrates, human
species reactivity
mouse, human
species reactivity
mouse, human
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
clone
42s2, monoclonal
clone
15.19s2, monoclonal
clone
2HP-1H5, monoclonal
clone
2HP-2G9, monoclonal
shipped in
dry ice
shipped in
wet ice
shipped in
dry ice
shipped in
wet ice
Still not finding the right product?
Provate il nostro Motore di ricerca dei prodotti per restringere le opzioni.
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1