Vai a
05-481
Anticorpo anti-fosfo-MAP chinasi 1/2
clone 12D4, Upstate®, from mouse
Sinonimo/i:
Extracellular signal-regulated kinase, Insulin-stimulated MAP2 kinase, MAP kinase 1, MAPK 1, Microtubule-associated protein 2 kinase, extracellular signal-related kinase 1, mitogen-activated protein kinase 3
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
100 μg
Disponibile per la spedizione OGGIdaMerck Life Science S.r.l.
453,00 €
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
12D4, monoclonal
Species reactivity:
avian, rat, mouse, canine, human
Application:
ELISA, ICC, IHC, IP, WB
Citations:
36
453,00 €
Disponibile per la spedizione OGGIDettagli
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
biological source
mouse
Quality Segment
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
12D4, monoclonal
species reactivity
avian, rat, mouse, canine, human
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
ELISA: suitable, immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1κ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
phosphorylation (pThr202/pTyr204)
Gene Information
human ... MAPK1(5594)
General description
42-44 kDa
La protein-chinasi attivata da mitogeni 3 (UniProt: P27632; conosciuta anche con i nomi alternativi di EC:2.7.11.24, MAP chinasi 3, MAPK 3. ERT2; chinasi regolata da segnali extracellulari 1, ERK-1, MAP2 chinasi stimolata da insulina, isoforma p44 della MAP chinasi, chinasi associata ai microtubuli 2 p44-ERK1) nell′uomo è codificata dal gene MAPK3 (o ERK1, PRKM3) (Gene ID: 5595). ERK-1 è una serin/treonin-chinasi che ha un ruolo essenziale nella via di trasduzione del segnale delle MAP chinasi. Presente in numerosi tessuti, i suoi livelli di espressione massimi sono stati osservati nel sistema nervoso. La cascata MAPK/ERK media molti svariati processi biologici della cellula, come crescita, adesione, sopravvivenza e differenziazione, attraverso la regolazione della trascrizione e della traduzione e i riarrangiamenti citoscheletrici. Nelle cellule differenziate, interviene anche nell′avvio e nella regolazione di meiosi, mitosi e funzioni post-mitotiche attraverso la fosforilazione di alcuni fattori di trascrizione. Sono stati descritti circa 160 substrati per le ERK. Il dominio protein-chinasico di ERK-1 corrisponde agli amminoacidi 42-330 e il motivo TXY corrisponde agli amminoacidi 202-204. ERK-1 viene fosforilata da MEK1 e MEK2 sui residui treonina 202 e tirosina 204 in risposta a stimoli esterni come insulina o fattore di crescita nervosa; queste fosforilazioni sono essenziali per la sua attività. Sono state descritte tre isoforme di ERK-1, risultato dello splicing alternativo.
Immunogen
Fosfopeptide coniugato con KLH contenente il motivo pTEpY di Erk1 ed Erk2. Clone: 12D4
Application
Categoria di ricerca
Trasduzione del segnale
Immunoprecipitazione: usare 1-10 μg/esperimento di immunoprecipitazione.
La rivelazione della fosfo-MAP chinasi 1/2 tramite questo anticorpo è convalidata per l′uso in saggi di WB, IP, ELISA & IC.
Sottocategoria di ricerca
MAP chinasi
Biochem/physiol Actions
Specifico per Erk1 e Erk2 fosforilate (attive). Il riconoscimento da parte dell′anticorpo richiede la fosforilazione di entrambi i residui di treonina e tirosina di Erk1/Erk2 e non avviene con le forme non fosforilate di tali proteine. Non mostra reattività crociata con le SAP chinasi 1 o 2 attivate.
Physical form
Adsorbimento tiofilico e cromatografia a esclusione dimensionale
Formato: purificato
IgG1k monoclonali purificate di topo liofilizzate a partire da 1 mL di PBS 2x / azoturo di sodio 0,09% /PEG e saccarosio.
Ricostituire con 1 mL di H2O (15 min, RT) a una concentrazione finale pari a 100 μg/mL.
Preparation Note
Stabile per 1 anno dalla data di ricevimento.
Analysis Note
Controllo
Controllo antigenico positivo: N° Cat. 12-302, lisato di cellule A431 stimolate con EGF. Aggiungere 2,5 µL di 2-mercaptoetanolo/100 µL di lisato e fare bollire per 5 minuti per ridurre la preparazione. Caricare 20 µg di lisato ridotto per corsia di minigel.
Valutata mediante Western blotting su lisati per RIPIA di cellule di carcinoma umano A431 stimolate con EGF.
Western blotting: questo anticorpo alla concentrazione di 0,1-1,0 μg/mL ha permesso di rivelare la fosfo-MAPK in cellule di carcinoma umano A431 lisate in tampone per RIPA.
Other Notes
Concentrazione: per la concentrazione specifica del lotto, fare riferimento al Certificato di Analisi.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Still not finding the right product?
Provate il nostro Motore di ricerca dei prodotti per restringere le opzioni.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)