Cambia visualizzazione
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
100 μL | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 416,00 € |
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
C05T, monoclonal
Application:
WB
Citations:
5
416,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartibiological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
culture supernatant
antibody product type
primary antibodies
clone
C05T, monoclonal
species reactivity
rat, human
technique(s)
western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... MAPK10(5602)
rat ... Mapk10(25272)
General description
46-54kDa
La famiglia delle protein-chinasi 1 attivate da stress è anche chiamata famiglia delle jun N-terminal chinasi, per via del substrato preferito da queste serina/treonina chinasi. La famiglia delle SAPK condivide il 42-45% di identità nei domini chinasici con la famiglia delle MAPK. Le SAPK sono attivate dalla fosforilazione a livello di residui di treonina e tirosina da parte di MKK4 e SKK4, così come come le MAP chinasi sono fosforilate a livello di treonina e tirosina da MEK1 e MEK2. Contrariamente alle chinasi attivate da mitogeni, le chinasi attivate da stress sono solo debolmente attivate dagli stimoli mitogeni, mentre risultano potentemente attivate da fattori di stress, come citochine infiammatorie, ischemia, agenti chemioterapici e irradiazione.
Si ritiene che le chinasi JNK/SAPK1, come altre MAPK-like chinasi, siano in grado di fosforilare più substrati e regolino molti processi, tra cui la proliferazione (in alcuni tipi di cellule) e l'apoptosi. La famiglia SAPK2/3 viene comunemente chiamata famiglia p38. Queste chinasi sono attivate anche da fattori di stress, in particolare da citochine infiammatorie, irradiazione e da alcune tossine come anisomicina e arsenite. Le chinasi che attivano SAPK2/3 sono SKK2/MEK3 per SAPK2a e 2b e MKK6 per SAPK3. I target della famiglia SAPK2/3 includono le MAPKAP chinasi 2 (MAPK activated protein kinase 2) e 3/3pK. Anche SKK4 è correlato con questa famiglia, con la quale esibisce il 60% di identità, ed è attivato da MKK6.
Si ritiene che le chinasi JNK/SAPK1, come altre MAPK-like chinasi, siano in grado di fosforilare più substrati e regolino molti processi, tra cui la proliferazione (in alcuni tipi di cellule) e l'apoptosi. La famiglia SAPK2/3 viene comunemente chiamata famiglia p38. Queste chinasi sono attivate anche da fattori di stress, in particolare da citochine infiammatorie, irradiazione e da alcune tossine come anisomicina e arsenite. Le chinasi che attivano SAPK2/3 sono SKK2/MEK3 per SAPK2a e 2b e MKK6 per SAPK3. I target della famiglia SAPK2/3 includono le MAPKAP chinasi 2 (MAPK activated protein kinase 2) e 3/3pK. Anche SKK4 è correlato con questa famiglia, con la quale esibisce il 60% di identità, ed è attivato da MKK6.
Immunogen
Proteina di fusione con GST corrispondente alla JNK3/ SAPK1b full-lenght di ratto.
Application
Analisi mediante Western blotting: Una diluizione 1:500-1:2,000 di questo lotto ha rilevato JNK3 in lisati RIPA di cellule A431.
Categoria di ricerca
Signaling
Signaling
Rileva JNK3/SAPK1b con l′anticorpo anti-JNK3/SAPK1b, clone C05T, validato per l'uso in WB.
Sottocategoria di ricerca
Chinasi & Fosfatasi
Chinasi & Fosfatasi
Biochem/physiol Actions
Riconosce JNK3/SAPK1b. Non dà reazioni crociate con JNK1 o JNK2.
Physical form
Surnatante da coltura con azoturo di sodio allo 0;05%.
Preparation Note
Stabile per 1 anno a -20°C dalla data di ricevimento.
Analysis Note
Controllo
Lisati RIPA di cellule A431.
Lisati RIPA di cellule A431.
Testato regolarmente mediante Western blotting su lisati RIPA di cellule A431.
Other Notes
Sostituisce: 05-893
Disclaimer
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Still not finding the right product?
Provate il nostro Motore di ricerca dei prodotti per restringere le opzioni.
Classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?