Key Documents
MAT424017160
Matrix Scientific
2-Acetoxy-4'-nitrobenzophenone
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
285.26
Numero MDL:
Punto di fusione
70-72
Iupac Name
2-(4-nitrobenzoyl)phenyl acetate
Inchi Code
1S/C15H11NO5/c1-10(17)21-14-5-3-2-4-13(14)15(18)11-6-8-12(9-7-11)16(19)20/h2-9H,1H3
InChI
MRSMUSDVNZJCTA-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/103484.html
Melting Point
70-72
Pittogrammi
MSDS
https://www.matrixscientific.com/103484.html