Documenti fondamentali
MAT424017027
Matrix Scientific
3-Carboethoxy-4'-methoxybenzophenone
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
284.31
Numero MDL:
Punto di fusione
58-60
Iupac Name
ethyl 3-(4-methoxybenzoyl)benzoate
Inchi Code
1S/C17H16O4/c1-3-21-17(19)14-6-4-5-13(11-14)16(18)12-7-9-15(20-2)10-8-12/h4-11H,3H2,1-2H3
InChI
JNRVAIGEOBVDFG-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/103351.html
Melting Point
58-60
Pittogrammi
MSDS
https://www.matrixscientific.com/103351.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)