MAT408154476
Matrix Scientific
8-Bromooct-1-yn-3-ol
About This Item
Iupac Name
8-bromooct-1-yn-3-ol
Inchi Code
1S/C8H13BrO/c1-2-8(10)6-4-3-5-7-9/h1,8,10H,3-7H2
InChI
XWAIAHGGCLXSQW-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/102002.html
MSDS
https://www.matrixscientific.com/102002.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)