MAT379362846
Matrix Scientific
2-(2-Oxo-2-phenylethyl)benzoic acid
About This Item
Punto di fusione
158-161
Iupac Name
2-(2-oxo-2-phenylethyl)benzoic acid
Inchi Code
1S/C15H12O3/c16-14(11-6-2-1-3-7-11)10-12-8-4-5-9-13(12)15(17)18/h1-9H,10H2,(H,17,18)
InChI
MLCPCDOOBNXTFB-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/087025.html
Melting Point
158-161
MSDS
https://www.matrixscientific.com/087025.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)