Documenti fondamentali
MAT379362364
Matrix Scientific
3-Bromo-4'-nitrobenzophenone
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
306.12
Numero MDL:
Punto di fusione
114-118
Iupac Name
(3-bromophenyl)(4-nitrophenyl)methanone
Inchi Code
1S/C13H8BrNO3/c14-11-3-1-2-10(8-11)13(16)9-4-6-12(7-5-9)15(17)18/h1-8H
InChI
JBTVSXLUBZLXSB-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/086541.html
Melting Point
114-118
Pittogrammi
MSDS
https://www.matrixscientific.com/086541.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)