Documenti fondamentali
MAT379361576
Matrix Scientific
Morpholine-4-carbothiohydrazide
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
161.23
Numero MDL:
Punto di fusione
192
Iupac Name
4-morpholinecarbothiohydrazide
Inchi Code
1S/C5H11N3OS/c6-7-5(10)8-1-3-9-4-2-8/h1-4,6H2,(H,7,10)
InChI
ACWSTHNVQZSSGQ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/085709.html
Melting Point
192
Pittogrammi
MSDS
https://www.matrixscientific.com/085709.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)