Documenti fondamentali
MAT379356357
Matrix Scientific
7-Chloro-2-ethyl-5-methyl[1,2,4]triazolo-[1,5-a]pyrimidine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
196.64
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
7-chloro-2-ethyl-5-methylene-4,5-dihydro[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidine
Inchi Code
1S/C8H9ClN4/c1-3-7-11-8-10-5(2)4-6(9)13(8)12-7/h4H,2-3H2,1H3,(H,10,11,12)
InChI
BLWYPCLRCIQEPM-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Ambient
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/080500.html
Pittogrammi
MSDS
https://www.matrixscientific.com/080500.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)