MAT371484453
Matrix Scientific
1-Allyl-1-methyl-but-3-enylamine hydrochloride
About This Item
P. ebollizione
61.5-63/30 Torr
Densità
0.8946
Iupac Name
4-methyl-1,6-heptadien-4-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H15N.ClH/c1-4-6-8(3,9)7-5-2;/h4-5H,1-2,6-7,9H2,3H3;1H
InChI
NZJLBDRRSHIKAM-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/011652.html
Boiling point
61.5-63/30 Torr
Densità
0.8946
MSDS
https://www.matrixscientific.com/011652.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)