Documenti fondamentali
MAT333120061
Matrix Scientific
Ethyl (5,7-dihydroxy-2-oxo-2H-chromen-4-yl)acetate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
264.23
Numero MDL:
Iupac Name
ethyl (5,7-dihydroxy-2-oxo-2H-chromen-4-yl)acetate
Inchi Code
1S/C13H12O6/c1-2-18-11(16)3-7-4-12(17)19-10-6-8(14)5-9(15)13(7)10/h4-6,14-15H,2-3H2,1H3
InChI
ONXVDIQDSYRPNN-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Ambient
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/064884.html
Pittogrammi
MSDS
https://www.matrixscientific.com/064884.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)