MAT333119654
Matrix Scientific
3-(3-Chloro-1H-1,2,4-triazol-5-yl)propanoic acid
About This Item
Iupac Name
3-(3-chloro-1H-1,2,4-triazol-5-yl)propanoic acid
Inchi Code
1S/C5H6ClN3O2/c6-5-7-3(8-9-5)1-2-4(10)11/h1-2H2,(H,10,11)(H,7,8,9)
InChI
UYZDCYGGFIDYCL-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/064476.html
MSDS
https://www.matrixscientific.com/064476.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)