Documenti fondamentali
MAT333119326
Matrix Scientific
9-Methyl-2,9-diazaspiro[5.5]undecan-1-one
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
182.27
Numero MDL:
Iupac Name
9-methyl-2,9-diazaspiro[5.5]undecan-1-one
Inchi Code
1S/C10H18N2O/c1-12-7-4-10(5-8-12)3-2-6-11-9(10)13/h2-8H2,1H3,(H,11,13)
InChI
TUTQURBVZPSVFU-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/064148.html
Pittogrammi
MSDS
https://www.matrixscientific.com/064148.html