Documenti fondamentali
MAT333117209
Matrix Scientific
2-Ethoxy-3-methoxybenzoyl chloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
214.65
Numero MDL:
Iupac Name
2-ethoxy-3-methoxybenzoyl chloride
Inchi Code
1S/C10H11ClO3/c1-3-14-9-7(10(11)12)5-4-6-8(9)13-2/h4-6H,3H2,1-2H3
InChI
QNWBKBUDIBNWER-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/062029.html
Pittogrammi
MSDS
https://www.matrixscientific.com/062029.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)