Documenti fondamentali
MAT333116649
Matrix Scientific
1-Phenyl-1H-pyrazole-4-carbonyl chloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
206.63
Numero MDL:
Iupac Name
1-phenyl-1H-pyrazole-4-carbonyl chloride
Inchi Code
1S/C10H7ClN2O/c11-10(14)8-6-12-13(7-8)9-4-2-1-3-5-9/h1-7H
InChI
CMUHIEKMPFWFSV-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/061469.html
Pittogrammi
MSDS
https://www.matrixscientific.com/061469.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)