Documenti fondamentali
MAT333116207
Matrix Scientific
3-(5-Cyclopropyl-4H-1,2,4-triazol-3-yl)piperidinedihydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
265.19
Numero MDL:
Iupac Name
3-(5-cyclopropyl-4H-1,2,4-triazol-3-yl)piperidine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C10H16N4.2ClH/c1-2-8(6-11-5-1)10-12-9(13-14-10)7-3-4-7;;/h7-8,11H,1-6H2,(H,12,13,14);2*1H
InChI
HHOJPZROXSLQEO-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/061012.html
Pittogrammi
MSDS
https://www.matrixscientific.com/061012.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)