Documenti fondamentali
MAT309668307
Matrix Scientific
Methyl [4-(chlorosulfonyl)phenyl]carbamate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
249.67
Numero MDL:
Iupac Name
methyl 4-(chlorosulfonyl)phenylcarbamate
Inchi Code
1S/C8H8ClNO4S/c1-14-8(11)10-6-2-4-7(5-3-6)15(9,12)13/h2-5H,1H3,(H,10,11)
InChI
PXQWDWGLZDPBET-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/058344.html
Pittogrammi
MSDS
https://www.matrixscientific.com/058344.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)