Documenti fondamentali
MAT246520573
Matrix Scientific
3-(2-Cyclohexylethyl)pyrrolidine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
181.32
Numero MDL:
Iupac Name
3-(2-cyclohexylethyl)pyrrolidine
Inchi Code
1S/C12H23N/c1-2-4-11(5-3-1)6-7-12-8-9-13-10-12/h11-13H,1-10H2
InChI
DPAQXQNDWXXIJB-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/053664.html
Pittogrammi
MSDS
https://www.matrixscientific.com/053664.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)