MAT246515816
Matrix Scientific
4-Chloro-6-(3-pyrrolidinylmethoxy)pyrimidinehydrochloride
About This Item
Iupac Name
4-chloro-6-(pyrrolidin-3-ylmethoxy)pyrimidine hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H12ClN3O.ClH/c10-8-3-9(13-6-12-8)14-5-7-1-2-11-4-7;/h3,6-7,11H,1-2,4-5H2;1H
InChI
ZIEANXKKRDWOBY-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/050300.html
MSDS
https://www.matrixscientific.com/050300.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)