Documenti fondamentali
MAT246515426
Matrix Scientific
3-Methoxypropyl 2-(2-piperidinyl)ethyl etherhydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
237.77
Numero MDL:
Iupac Name
2-(2-(3-methoxypropoxy)ethyl)piperidine hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H23NO2.ClH/c1-13-8-4-9-14-10-6-11-5-2-3-7-12-11;/h11-12H,2-10H2,1H3;1H
InChI
JVLCOHQEVCWNAH-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/049910.html
Pittogrammi
MSDS
https://www.matrixscientific.com/049910.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)