Documenti fondamentali
MAT245151935
Matrix Scientific
(3-Allyl-4-hydroxy-5-methoxybenzyl)formamide
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
221.26
Numero MDL:
Iupac Name
3-allyl-4-hydroxy-5-methoxybenzylformamide
Inchi Code
1S/C12H15NO3/c1-3-4-10-5-9(7-13-8-14)6-11(16-2)12(10)15/h3,5-6,8,15H,1,4,7H2,2H3,(H,13,14)
InChI
RPDAGHKJDYNWMP-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/048756.html
Pittogrammi
MSDS
https://www.matrixscientific.com/048756.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)