Documenti fondamentali
MAT239354970
Matrix Scientific
1,8-Diethyl-1,3,4,9-tetrahydropyrano[3,4-b]indole-1-acetic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
287.36
Numero MDL:
Punto di fusione
146C
Iupac Name
[(1R)-1,8-diethyl-1,3,4,9-tetrahydropyrano[3,4-b]indol-1-yl]acetic acid
Inchi Code
1S/C17H21NO3/c1-3-11-6-5-7-12-13-8-9-21-17(4-2,10-14(19)20)16(13)18-15(11)12/h5-7,18H,3-4,8-10H2,1-2H3,(H,19,20)/t17-/m1/s1
InChI
NNYBQONXHNTVIJ-QGZVFWFLSA-N
Purity
95%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/047889.html
Melting Point
146C
Pittogrammi
MSDS
https://www.matrixscientific.com/047889.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)