Documenti fondamentali
MAT239353094
Matrix Scientific
4-[5-(2-Thienyl)-1H-pyrazol-3-yl]piperidine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
233.34
Numero MDL:
Punto di fusione
170-172
Iupac Name
4-[5-(2-thienyl)-1H-pyrazol-3-yl]piperidine
Inchi Code
1S/C12H15N3S/c1-2-12(16-7-1)11-8-10(14-15-11)9-3-5-13-6-4-9/h1-2,7-9,13H,3-6H2,(H,14,15)
InChI
ALXWIACIUWFZGM-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/045869.html
Melting Point
170-172
Pittogrammi
MSDS
https://www.matrixscientific.com/045869.html