Documenti fondamentali
MAT238926144
Matrix Scientific
5-Chloro-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
228.56
Numero MDL:
Punto di fusione
200-202
Iupac Name
5-chloro-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C6H4ClF3N2O2/c1-12-4(7)2(5(13)14)3(11-12)6(8,9)10/h1H3,(H,13,14)
InChI
IKGVBNQPAJOSFP-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/043794.html
Melting Point
200-202
Pittogrammi
MSDS
https://www.matrixscientific.com/043794.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)