Documenti fondamentali
MAT196009991
Matrix Scientific
9-Benzyl-6-oxa-9-azaspiro[3.6]decan-8-one
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
245.32
Numero MDL:
Iupac Name
9-benzyl-6-oxa-9-azaspiro[3.6]decan-8-one
Inchi Code
1S/C15H19NO2/c17-14-10-18-12-15(7-4-8-15)11-16(14)9-13-5-2-1-3-6-13/h1-3,5-6H,4,7-12H2
InChI
FABJPZMJWOYBRW-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/040989.html
Pittogrammi
MSDS
https://www.matrixscientific.com/040989.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)