MAT196007835
Matrix Scientific
3-{[4-(4-Fluorophenyl)piperazin-1-yl]carbonyl}-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylic acid
About This Item
Iupac Name
3-{[4-(4-fluorophenyl)-1-piperazinyl]carbonyl}-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C17H21FN2O3/c1-17(2)13(14(17)16(22)23)15(21)20-9-7-19(8-10-20)12-5-3-11(18)4-6-12/h3-6,13-14H,7-10H2,1-2H3,(H,22,23)
InChI
RHQLLBUXAVBDGH-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
Product Link
MSDS
https://www.matrixscientific.com/039028.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)