Documenti fondamentali
MAT196007203
Matrix Scientific
4-[(4-Chlorobenzyl)amino]benzoic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
261.71
Numero MDL:
Iupac Name
4-[(4-chlorobenzyl)amino]benzoic acid
Inchi Code
1S/C14H12ClNO2/c15-12-5-1-10(2-6-12)9-16-13-7-3-11(4-8-13)14(17)18/h1-8,16H,9H2,(H,17,18)
InChI
QIANQKPXNXBLNW-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/038396.html
Pittogrammi
MSDS
https://www.matrixscientific.com/038396.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)