Documenti fondamentali
MAT196003996
Matrix Scientific
4-[(3-Methyl-2-butenyl)oxy]piperidinehydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
205.73
Numero MDL:
Iupac Name
4-[(3-methyl-2-butenyl)oxy]piperidine hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H19NO.ClH/c1-9(2)5-8-12-10-3-6-11-7-4-10;/h5,10-11H,3-4,6-8H2,1-2H3;1H
InChI
KIBCXPPXETZWLZ-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/023249.html
Pittogrammi
MSDS
https://www.matrixscientific.com/023249.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)