Documenti fondamentali
MAT184124127
Matrix Scientific
3,5-Bis-(trifluoromethyl)fluorobenzene
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
232.1
Numero MDL:
P. ebollizione
72-74
Iupac Name
1-fluoro-3,5-bis(trifluoromethyl)benzene
Inchi Code
1S/C8H3F7/c9-6-2-4(7(10,11)12)1-5(3-6)8(13,14)15/h1-3H
InChI
ZBVDOILFQLAMEJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/034721.html
Boiling point
72-74
MSDS
https://www.matrixscientific.com/034721.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)