Documenti fondamentali
MAT161067646
Matrix Scientific
4-[(2-Chloro-6-fluorobenzyl)oxy]-3-ethoxybenzaldehyde
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
308.74
Numero MDL:
Iupac Name
4-[(2-chloro-6-fluorobenzyl)oxy]-3-ethoxybenzaldehyde
Inchi Code
1S/C16H14ClFO3/c1-2-20-16-8-11(9-19)6-7-15(16)21-10-12-13(17)4-3-5-14(12)18/h3-9H,2,10H2,1H3
InChI
UXYITEQBQAXIMF-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/028634.html
Pittogrammi
MSDS
https://www.matrixscientific.com/028634.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)