MAT161065775
Matrix Scientific
3-[(3-Hydroxypropyl)amino]propanenitrile
About This Item
P. ebollizione
110-115
Iupac Name
3-[(3-hydroxypropyl)amino]propanenitrile
Inchi Code
1S/C6H12N2O/c7-3-1-4-8-5-2-6-9/h8-9H,1-2,4-6H2
InChI
YTMXVUVIZPTHBO-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/026771.html
Boiling point
110-115
MSDS
https://www.matrixscientific.com/026771.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)