Documenti fondamentali
MAT158503810
Matrix Scientific
2-Ethyl-3-methyl-1H-indole-7-carboxylic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
203.24
Numero MDL:
Iupac Name
2-ethyl-3-methyl-1H-indole-7-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C12H13NO2/c1-3-10-7(2)8-5-4-6-9(12(14)15)11(8)13-10/h4-6,13H,3H2,1-2H3,(H,14,15)
InChI
BEHNSUINOFNASC-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Ambient
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/026468.html
Pittogrammi
MSDS
https://www.matrixscientific.com/026468.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)