Documenti fondamentali
MAT158502504
Matrix Scientific
N-(3-Amino-2-methylphenyl)propanamide
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
178.23
Numero MDL:
Iupac Name
N-(3-amino-2-methylphenyl)propanamide
Inchi Code
1S/C10H14N2O/c1-3-10(13)12-9-6-4-5-8(11)7(9)2/h4-6H,3,11H2,1-2H3,(H,12,13)
InChI
XFEFCFAFNZDPDF-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/025323.html
Pittogrammi
MSDS
https://www.matrixscientific.com/025323.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)