Documenti fondamentali
MAT154602882
Matrix Scientific
4-[(Cyclopentylmethoxy)methyl]piperidinehydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
233.78
Numero MDL:
Iupac Name
4-[(cyclopentylmethoxy)methyl]piperidine hydrochloride
Inchi Code
1S/C12H23NO.ClH/c1-2-4-11(3-1)9-14-10-12-5-7-13-8-6-12;/h11-13H,1-10H2;1H
InChI
OPBNXRJTKZMPOO-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/014416.html
Pittogrammi
MSDS
https://www.matrixscientific.com/014416.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)