Documenti fondamentali
MAT113930587
Matrix Scientific
Phenethyl 2-(3-oxo-2-piperazinyl)acetate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
262.31
Numero MDL:
Iupac Name
2-phenylethyl (3-oxo-2-piperazinyl)acetate
Inchi Code
1S/C14H18N2O3/c17-13(10-12-14(18)16-8-7-15-12)19-9-6-11-4-2-1-3-5-11/h1-5,12,15H,6-10H2,(H,16,18)
InChI
NLBYZPUORCPDFM-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/023921.html
Pittogrammi
MSDS
https://www.matrixscientific.com/023921.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)