MAT113928546
Matrix Scientific
Dimethyl 2-[(3-{[3-methoxy-1-(methoxycarbonyl)-3-oxopropyl]amino}propyl)amino]succinate
About This Item
Iupac Name
dimethyl 2-[(3-{[3-methoxy-1-(methoxycarbonyl)-3-oxopropyl]amino}propyl)amino]succinate
Inchi Code
1S/C15H26N2O8/c1-22-12(18)8-10(14(20)24-3)16-6-5-7-17-11(15(21)25-4)9-13(19)23-2/h10-11,16-17H,5-9H2,1-4H3
InChI
GABDBYKEISNXIB-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
Product Link
MSDS
https://www.matrixscientific.com/024206.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)