Documenti fondamentali
MAT113928326
Matrix Scientific
3-Ethoxypropanohydrazide
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
132.16
Numero MDL:
Iupac Name
3-ethoxypropanohydrazide
Inchi Code
1S/C5H12N2O2/c1-2-9-4-3-5(8)7-6/h2-4,6H2,1H3,(H,7,8)
InChI
NMNHXPQJISZDMF-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/024026.html
Pittogrammi
MSDS
https://www.matrixscientific.com/024026.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)