Documenti fondamentali
MAT113928092
Matrix Scientific
3-Fluoro-4-(1-naphthylmethoxy)aniline
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
267.3
Numero MDL:
Iupac Name
3-fluoro-4-(1-naphthylmethoxy)aniline
Inchi Code
1S/C17H14FNO/c18-16-10-14(19)8-9-17(16)20-11-13-6-3-5-12-4-1-2-7-15(12)13/h1-10H,11,19H2
InChI
FMKPLNMNUUDZRZ-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/022735.html
Pittogrammi
MSDS
https://www.matrixscientific.com/022735.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)