Documenti fondamentali
MAT113926903
Matrix Scientific
2-(1-Azepanylcarbonyl)cyclohexanecarboxylic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
253.34
Numero MDL:
Iupac Name
2-(1-azepanylcarbonyl)cyclohexanecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C14H23NO3/c16-13(15-9-5-1-2-6-10-15)11-7-3-4-8-12(11)14(17)18/h11-12H,1-10H2,(H,17,18)
InChI
KYLPETYBULKPEF-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/023918.html
Pittogrammi
MSDS
https://www.matrixscientific.com/023918.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)