Documenti fondamentali
MAT091970531
Matrix Scientific
4-[(4-Methylphenoxy)methyl]piperidinehydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
241.76
Numero MDL:
Iupac Name
4-[(4-methylphenoxy)methyl]piperidine hydrochloride
Inchi Code
1S/C13H19NO.ClH/c1-11-2-4-13(5-3-11)15-10-12-6-8-14-9-7-12;/h2-5,12,14H,6-10H2,1H3;1H
InChI
MAXMQLROVIOKML-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/013891.html
Pittogrammi
MSDS
https://www.matrixscientific.com/013891.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)