MAT089758065
Matrix Scientific
2,5-Dimethoxybenzenesulfonamide
About This Item
Punto di fusione
150-152
Iupac Name
2,5-dimethoxybenzenesulfonamide
Inchi Code
1S/C8H11NO4S/c1-12-6-3-4-7(13-2)8(5-6)14(9,10)11/h3-5H,1-2H3,(H2,9,10,11)
InChI
MMHMYFWOECSGDR-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/020956.html
Melting Point
150-152
MSDS
https://www.matrixscientific.com/020956.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)