Documenti fondamentali
MAT089757335
Matrix Scientific
N-(4-Pyridinylmethyl)acetamide
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
150.18
Numero MDL:
Punto di fusione
68-70
Iupac Name
N-(4-pyridinylmethyl)acetamide
Inchi Code
1S/C8H10N2O/c1-7(11)10-6-8-2-4-9-5-3-8/h2-5H,6H2,1H3,(H,10,11)
InChI
MZCVTBJXTMEQLJ-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/020173.html
Melting Point
68-70
Pittogrammi
MSDS
https://www.matrixscientific.com/020173.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)